Tellurure de nickel ≥99.9% (base métaux sauf Co) (max. 0,1-1% Co)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
13105.09 13105.18
13105.09EA 88.2 EUR InStock
13105.09 13105.18
Tellurure de nickel ≥99.9% (base métaux sauf Co) (max. 0,1-1% Co)
Tellurure de nickel
Purity: 99.9% CAS No.: 12142-88-0 Molecular Formula: NiTe Formula Weight: 186.31 Physical Form: 10mm & Down Lump Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016258
Formule: NiTe
MW: 186,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016258
Numéro CAS: 12142-88-0
EINECS: 235-260-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité