Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Dibromonaphtalène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC20431400EA 121 EUR InStock
EHERC20431400
1,4-Dibromonaphtalène
1,4-Dibromonaphtalène


Formule: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 92 °C
Numéro MDL: MFCD00041823
Numéro CAS: 83-53-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité