2-Bromonaphtalène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15300.06 A15300.14 A15300.22
A15300.06EA 37.2 EUR InStock
A15300.06 A15300.14 A15300.22
2-Bromonaphtalène ≥98%
2-Bromonaphtalène
Purity: 98+% CAS No.: 580-13-2 Molecular Formula: C10H7Br Formula Weight: 207.08 Flash Point: 112°(233°F) Odour: Odourless Boiling Point: 281-282° Beilstein Reference: 1858110 Merck Reference: 14,1426 MDL No.: MFCD00004051
Formule: C₁₀H₇Br
MW: 207,07 g/mol
Point d'ébullition: 281…282 °C
Point de fusion: 53…57 °C
Densité: 1.605
Point d'éclair: 112 °C (233 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004051
Numéro CAS: 580-13-2
EINECS: 209-452-5
Merck Index: 14,1426
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité