1-Bromo-4-fluoronaphtalène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16934.06 A16934.03 A16934.14
A16934.06EA 67.8 EUR InStock
A16934.06 A16934.03 A16934.14
1-Bromo-4-fluoronaphtalène ≥98%
1-Bromo-4-fluoronaphtalène
Purity: 98% CAS No.: 341-41-3 Molecular Formula: C10H6BrF Formula Weight: 225.06 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-37° Beilstein Reference: 2085804 MDL No.: MFCD00051473
Formule: C₁₀H₆BrF
MW: 225,06 g/mol
Point de fusion: 33…37 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051473
Numéro CAS: 341-41-3
EINECS: 206-434-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité