1-Bromo-4-fluoronaphtalène
Attention
004229-25G 004229-100G
FLUO004229-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004229-25G FLUO004229-100G
1-Bromo-4-fluoronaphtalène
1-Bromo-4-fluoronaphtalène
Formule: C₁₀H₆BrF
MW: 225,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051473
Numéro CAS: 341-41-3
EINECS: 206-434-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité