1-Naphtaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15610.0B A15610.18 A15610.30
A15610.0BEA 551 EUR InStock
A15610.0B A15610.18 A15610.30
1-Naphtaldéhyde ≥97%
1-Naphtaldéhyde
Purity: 97% CAS No.: 66-77-3 Molecular Formula: C11H8O Formula Weight: 156.18 Flash Point: 112°(233°F) Refractive Index: 1.6530 Odour: Pungent Melting Point: 1-2° Boiling Point: 160-161°/15mm Beilstein Reference: 386082 MDL No.: MFCD00004003
Formule: C₁₁H₈O
Point d'ébullition: 160…161 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 1…2 °C
Densité: 1.148
Point d'éclair: 112 °C (233 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004003
Numéro CAS: 66-77-3
EINECS: 200-633-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité