1-Naphtaldéhyde
Fournisseur: Molekula
Synonyms: α-Naphtaldéhyde
MOLE16753483-100GEA 0 EUR InStock
MOLE16753483-100G
1-Naphtaldéhyde
1-Naphtaldéhyde
Formule: C₁₁H₈O
MW: 156,18 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004003
Numéro CAS: 66-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité