2-Naphtaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B25157.06 B25157.14 B25157.22
B25157.06EA 37.3 EUR InStock
B25157.06 B25157.14 B25157.22
2-Naphtaldéhyde ≥98%
2-Naphtaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 66-99-9 Molecular Formula: C11H8O Formula Weight: 156.18 Melting Point: 59-62° Boiling Point: 160°/19mm MDL No.: MFCD00004094
Formule: C₁₁H₈O
Point d'ébullition: 160 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 59…62 °C
Densité: 1.0775 g/cm³ (99 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004094
Numéro CAS: 66-99-9
EINECS: 200-640-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité