Acide naphtalène-2,3-dicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Naphthalene-2,3-dicarboxylic acid
N0526-25G N0526-5G
TCIAN0526-25GEA 274 EUR InStock
TCIAN0526-25G TCIAN0526-5G
Acide naphtalène-2,3-dicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide naphtalène-2,3-dicarboxylique
Formule: C₁₂H₈O₄
MW: 216,19 g/mol
Point d'ébullition: 422 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 260…262 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004104
Numéro CAS: 2169-87-1
EINECS: 218-517-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85dcde2454c527bae1c11ac2f7394c92a591dcac&vid=85dcde2454c527bae1c11ac2f7394c92a591dcac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 241.0 to 250.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité