Acide naphtalène-2,6-dicarboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,6-Naphthalenedicarboxylic Acid, Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
A16868.06 A16868.14 A16868.22
A16868.06EA 77.8 EUR InStock
A16868.06 A16868.14 A16868.22
Acide naphtalène-2,6-dicarboxylique ≥98%
Acide naphtalène-2,6-dicarboxylique
Purity: 98+% CAS No.: 1141-38-4 Molecular Formula: C12H8O4 Formula Weight: 216.19 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2051257 MDL No.: MFCD00004105
Formule: C₁₂H₈O₄
MW: 216,19 g/mol
Point d'ébullition: 422 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004105
Numéro CAS: 1141-38-4
EINECS: 214-527-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité