1-Chloronaphtalène tech. 85% remainder 2-chloronaphthalene, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15029.0B A15029.18 A15029.30
A15029.0BEA 277 EUR InStock
A15029.0B A15029.18 A15029.30
1-Chloronaphtalène tech. 85% remainder 2-chloronaphthalene, grade Technique
1-Chloronaphtalène
Purity: 85% CAS No.: 90-13-1 Molecular Formula: C10H7Cl Formula Weight: 162.62 Flash Point: 121°(249°F) Refractive Index: 1.6330 Melting Point: ca -8° Boiling Point: 259° Beilstein Reference: 970836 Merck Reference: 14,2149 MDL No.: MFCD00003874
Formule: C₁₀H₇Cl
MW: 162,62 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C
Point de fusion: ∼–8 °C
Densité: 1.194
Point d'éclair: 121 °C (249 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003874
Numéro CAS: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2149
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité