2-Chloronaphtalène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
404840050 404840250
ACRO404840050EA 150 EUR InStock
ACRO404840050 ACRO404840250
2-Chloronaphtalène 99%
2-Chloronaphtalène
Formule: C₁₀H₇Cl
MW: 162,62 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 57…60 °C
Densité: 1,2656 g/cm³ (16 °C)
Point d'éclair: 125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035731
Numéro CAS: 91-58-7
EINECS: 202-079-9
Merck Index: 13,02169
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 60 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité