2-Chloronaphtalène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CILDLM20050.01 CILDLM20050.1
PROOCILDLM20050.01EA 946 EUR InStock
PROOCILDLM20050.01 PROOCILDLM20050.1
2-Chloronaphtalène
2-Chloronaphtalène
Formule: C₁₀H₇Cl
MW: 162,62 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 59.5 °C
Densité: 1.2656 g/cm³ (16 °C)
Numéro MDL: MFCD00035731
Numéro CAS: 91-58-7
EINECS: 202-079-9
Merck Index: 13,02169
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité