Octachloronaphtalène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-ECN-5280EA 1450 EUR InStock
PROOCIL-ECN-5280
Octachloronaphtalène
Octachloronaphtalène
Formule: C₁₀Cl₈
MW: 403,73 g/mol
Numéro CAS: 2234-13-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité