1-Fluoronaphtalène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18378.06 A18378.14 A18378.22
A18378.06EA 48.3 EUR InStock
A18378.06 A18378.14 A18378.22
1-Fluoronaphtalène ≥98%
1-Fluoronaphtalène
Purity: 98% CAS No.: 321-38-0 Molecular Formula: C10H7F Formula Weight: 146.17 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.5930 Melting Point: -10° Boiling Point: 215-217° Beilstein Reference: 1906413 MDL No.: MFCD00003873
Formule: C₁₀H₇F
Point d'ébullition: 215…217 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1.331
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003873
Numéro CAS: 321-38-0
EINECS: 206-287-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité