1-Fluoronaphtalène
Attention
002697-25G 002697-100G 002697-500G
FLUO002697-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002697-25G FLUO002697-100G FLUO002697-500G
1-Fluoronaphtalène
1-Fluoronaphtalène
Formule: C₁₀H₇F
MW: 146,16 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –12.5 °C
Densité: 1,135 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003873
Numéro CAS: 321-38-0
EINECS: 206-287-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité