Système d'électrophorèse vertical, miniVE
Fournisseur: Cytiva
80-6418-77EA 1179 EUR InStock
80-6418-77
Système d'électrophorèse vertical, miniVE
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse verticale
La conception modulaire simple de la cuve d'électrophorèse verticale miniVE regroupe toutes les petites sections de l'électrophorèse et du buvardage dans une seule unité pratique. La température homogène du gel est maintenue avec le réservoir tampon inférieur de type cuve. Une cuve pleine stabilise la température afin que les séries soient droites et les bandes plates. Le module de buvardage supporte deux gels/piles de membrane simultanément. Le réservoir tampon inférieur est conçu pour contenir deux modules de buvardage, ce qui permet d'accueillir quatre gels à buvarder simultanément.
  • Électrophorèse et électrotransfert 1-D et 2-D effectués à l'aide d'un appareil compact
  • Effectuez le coulage, l'analyse et le buvardage des mini gels dans quatre composants rationalisés : module de gel, module de buvardage, réservoir inférieur, couvercle de sécurité
  • Analysez simultanément deux mini gels ou quatre mini buvardages, à l'aide de cassettes de gel de 10×10,5 cm pour des distances de séparation plus importantes
  • Buvardage semi-humide en 45 minutes avec un réservoir de 300 ml uniquement
  • Choisir des gels précoulés auprès de différents fabricants
The gel module is simultaneously a casting stand and an upper buffer chamber with integrated clamps. Simply assemble the gel sandwich of plates and spacers, clamp it onto the upper buffer chamber, then pivot the sealing gasket and cast the gel. After polymerisation, simply release the bottom seal and drop the assembly into the tank for running. No extra parts are needed and no unclamping until the run is finished.
The miniVE handles gel cassettes up to 10×10,5 cm (W×H), which increases the separation length by more than 30% over conventional 10×8 cm gels. In addition, miniVE is compatible with the glass plates, combs, and spacers of SE 260 mini-vertical units. For gradient gels, mini-vertical gel casters can produce up to four identical gels at one time.
EPS 301 is the power supply of choice for the miniVE System. With ratings of 300 V and 400 mA, it is capable of both running and blotting gels. For faster transfers when blotting four gels at a time, use the EPS 2A200 for its higher current capability.
Certifications: The product fulfills valid directives and standards when used within the conditions specified in the user manual. The product must also be used in the same state as it was delivered from Cytiva and connected only to other CE labeled Cytiva modules or other products as recommended. For regulatory details please see declaration of conformity.
Information de livraison: chaque système complet inclut 3 plaques de verre rectangulaires, 3 plaques à encoche, 2 modules de gel, 1 couvercle, 1 chambre de tampon inférieure, 2 peignes de 10 puits de 1,0 mm d'épaisseur et 2 jeux d'espaceurs de 1,0 mm d'épaisseur. Le module de buvardage miniVE en option inclut 3 éponges en Dacron (1/4" d'épaisseur) et 25 feuilles de papier buvard.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité