Octafluoronaphtalène 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21699.03 B21699.06 B21699.14
B21699.03EA 58.9 EUR InStock
B21699.03 B21699.06 B21699.14
Octafluoronaphtalène 96%
Octafluoronaphtalène
Purity: 96% CAS No.: 313-72-4 Molecular Formula: C10F8 Formula Weight: 272.10 Melting Point: 84-89° Boiling Point: 209° MDL No.: MFCD00014307
Formule: C₁₀F₈
MW: 272,1 g/mol
Point d'ébullition: 209 °C
Point de fusion: 84…89 °C
Densité: 2.069 g/cm³ (–70 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014307
Numéro CAS: 313-72-4
EINECS: 206-239-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité