1-Iodonaphtalène 97.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
218420100 218420500
ACRO218420100EA 60.9 EUR InStock
ACRO218420100 ACRO218420500
1-Iodonaphtalène 97.5%
1-Iodonaphtalène
Formule: C₁₀H₇I
Point d'ébullition: 302…305 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 1.74 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003876
Numéro CAS: 90-14-2
EINECS: 201-968-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité