1-Iodonaphtalène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22644.09 B22644.18
B22644.09EA 72.4 EUR InStock
B22644.09 B22644.18
1-Iodonaphtalène ≥98%
1-Iodonaphtalène
Purity: 98% CAS No.: 90-14-2 Molecular Formula: C10H7I Formula Weight: 254.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.7010 Melting Point: 4° Boiling Point: 161-162°/15mm Beilstein Reference: 1906415 MDL No.: MFCD00003876
Formule: C₁₀H₇I
Point d'ébullition: 161…162 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1.738
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003876
Numéro CAS: 90-14-2
EINECS: 201-968-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité