1-Naphtylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22291.0100 8.22291.1000
8.22291.0100EA 37.7 EUR InStock
8.22291.0100 8.22291.1000
1-Naphtylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Naphtylamine
Formule: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50 °C
Densité: 1.171 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004016
Numéro CAS: 134-32-7
EINECS: 205-138-7
ONU: 2077
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06485
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 48 - 50 °C
Molar Mass 143.19 g/mol
Bulk Density 560 kg/m3
Boiling Point 7.1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Vapor Pressure 301 °C (1013 hPa)
Flash Point 0.003 hPa (20 °C)
Refractive Index 157 °C
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité