1,8-Dinitronaphtalène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20974800EA 96.8 EUR InStock
EHERC20974800
1,8-Dinitronaphtalène
1,8-Dinitronaphtalène
Formule: C₁₀H₆N₂O₄
MW: 218,17 g/mol
Point d'ébullition: 390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 173 °C
Numéro MDL: MFCD00003918
Numéro CAS: 602-38-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité