2,6-Diméthoxynaphtalène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
H28366.06 H28366.03
H28366.06EA 172 EUR InStock
H28366.06 H28366.03
2,6-Diméthoxynaphtalène ≥99%
2,6-Diméthoxynaphtalène
Purity: 99% CAS No.: 5486-55-5 Molecular Formula: C12H12O2 Formula Weight: 188.23 Melting Point: 152-154° MDL No.: MFCD00004063
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Point de fusion: 152…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004063
Numéro CAS: 5486-55-5
EINECS: 226-816-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité