2,7-Diméthoxynaphtalène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H27971.14EA 185 EUR InStock
H27971.14 H27971.06
2,7-Diméthoxynaphtalène ≥98%
2,7-Diméthoxynaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004064
Numéro CAS: 3469-26-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité