1-Naphtol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11862.22 A11862.0E A11862.36
A11862.22EA 24.3 EUR InStock
A11862.22 A11862.0E A11862.36
1-Naphtol ≥99%
1-Naphtol
Purity: 99% CAS No.: 90-15-3 Molecular Formula: C10H8O Formula Weight: 144.17 Flash Point: 125°(257°F) Odour: schwach, phenolartig Boiling Point: 278-280° Solubility: Soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether Beilstein Reference: 1817321 Merck Reference: 14,6383 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00003930
Formule: C₁₀H₈O
Point d'ébullition: 278…280 °C
Point de fusion: 95…97 °C
Densité: 1.28
Point d'éclair: 125 °C (257 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003930
Numéro CAS: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6383
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité