1-Naphtol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22289.0250 8.22289.1000 8.22289.9050
8.22289.0250EA 43.3 EUR InStock
8.22289.0250 8.22289.1000 8.22289.9050
1-Naphtol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Naphtol
Formule: C₁₀H₈O
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94 °C
Densité: 1.224 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003930
Numéro CAS: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06409
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 94 - 96 °C
Molar Mass 144.17 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
Boiling Point 288 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (94 °C)
Flash Point 125 °C
Density 1.28 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité