VWR® CO 310/CO 310 M, Conductimètres, portables
Fournisseur: VWR Collection
663-0164EA 749 EUR InStock
663-0164 663-0165 663-0340 663-0341 663-0342
VWR® CO 310/CO 310 M, Conductimètres, portables
Compteurs électrochimiques Conductimètres
Ces appareils de mesure portables et économiques peuvent mesurer simultanément la conductivité, la conductance spécifique, la salinité, les matières totales dissoutes (TDS) et la température.
  • Boîtier étanche IP 67, grand affichage et clavier facile d'emploi
  • Compensation automatique ou manuelle de la température
  • Possibilité de consultation de 50 ou 250 jeux de données en mémoire
  • Durée d'autonomie de la batterie de 500 (CO 310 M) ou 1000 (CO 310) heures ; fonction d'arrêt automatique (après 30 minutes d'inactivité)
  • Reconnaissance du décalage des électrodes ; verrouillage automatique et maintien des résultats sur l'affichage
Fonctions supplémentaires du CO 310 M :
- Capacité de mémoire étendue (250 jeux de données)
- Port USB étanche pour transférer les données vers un PC (aucun logiciel requis)
- Horloge en temps réel pour les données sauvegardées
- Rappel d'étalonnage (réglable entre 0 et 60 jours)
Conçus pour des mesures rapides et précises avec diverses applications sur le terrain.
Garantie : 3 ans (instrument), 6 mois (câble et sonde).
Information de livraison: Conditionnement dans une mallette de transport avec un câble de 1 ou 4 m et un capteur de conductivité/température (°C).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité