Sterilin® Petri Dishes
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Sterilin®
391-2028EA 521 EUR InStock
391-2028
Sterilin® Petri Dishes
Boîtes de culture Boîtes de Petri
Ideal for applications where a large surface area and very flat base are required.
  • Easy grip ridges on the base to aid individual dish handling
  • Triple vented to aid gaseous exchange
  • Ideal for use in automatic plate pourers
Dimensions shown are for outer Ø base and outer height (mm).
Certifications: Produced and tested in accordance with EN ISO 24998
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité