2-Naphtol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
156970010 156970050 156972500
ACRO156970010EA 65.7 EUR InStock
ACRO156970010 ACRO156970050 ACRO156972500
2-Naphtol 98%
2-Naphtol
Formule: C₁₀H₈O
Point d'ébullition: 285…286 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 120…124 °C
Densité: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004067
Numéro CAS: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06471
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to pink to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 125 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité