2-Naphtol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxynaphthalene, β-Naphthol, β-Hydroxynaphthalene
A14564.0B A14564.0I A14564.30
A14564.0BEA 86 EUR InStock
A14564.0B A14564.0I A14564.30
2-Naphtol ≥98%
2-Naphtol
Purity: 98+% CAS No.: 135-19-3 Molecular Formula: C10H8O Formula Weight: 144.17 Flash Point: 153°(307°F) Odour: Phenol-like pH: 5.77 Melting Point: 120-124° Boiling Point: 285-286° Beilstein Reference: 742134 Merck Reference: 14,6384 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00004067
Formule: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 285…286 °C
Point de fusion: 120…124 °C
Densité: 1.280
Point d'éclair: 153 °C (307 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004067
Numéro CAS: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,6384
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité