2-Naphtol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: β-Naphtol
EHERC15430500EA 78.2 EUR InStock
EHERC15430500
2-Naphtol
2-Naphtol
Formule: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121,6 °C
Densité: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 153 °C
Numéro MDL: MFCD00004067
Numéro CAS: 135-19-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06471
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité