2-Naphtol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: β-Naphtol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22290.1000EA 63.3 EUR InStock
8.22290.1000 8.22290.9025 8.22290.0250 8.22290.9999 8.22290.9060
2-Naphtol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Naphtol
Formule: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121,6 °C
Densité: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 153 °C
Numéro MDL: MFCD00004067
Numéro CAS: 135-19-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06471
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 121.6 °C
Molar Mass 144.17 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Boiling Point 294.8 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (30 °C)
Flash Point 153 °C
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité