Naphtalène 99+% pour scintillation
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
180200010 180200050 180202500
ACRO180200010EA 172 EUR InStock
ACRO180200010 ACRO180200050 ACRO180202500
Naphtalène 99+% pour scintillation
Naphtalène
Formule: C₁₀H₈
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 79…82 °C
Densité: 0.99 g/cm³
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001742
Numéro CAS: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
ONU: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87c606cb828e0f39bab8b9d50c2c26501e1637d&vid=9e4bc21353014391fc8486208c8757e6375e2ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 82 °C
Solubility (5 % in methanol) Clear colorless
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité