Naphtalène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13188.0B A13188.0I A13188.30
A13188.0BEA 80.9 EUR InStock
A13188.0B A13188.0I A13188.30
Naphtalène ≥99%
Naphtalène
Purity: 99+% CAS No.: 91-20-3 Molecular Formula: C10H8 Formula Weight: 128.17 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5821 Odour: Aromatic Melting Point: 80-82° Boiling Point: 218° Beilstein Reference: 1421310 Merck Reference: 14,6370 UN No.: 1334 MDL No.: MFCD00001742
Formule: C₁₀H₈
Point d'ébullition: 218 °C
Point de fusion: 80…82 °C
Densité: 0.963
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001742
Numéro CAS: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
ONU: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,6370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87c606cb828e0f39bab8b9d50c2c26501e1637d&vid=9e4bc21353014391fc8486208c8757e6375e2ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité