Naphtalène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20846.9010EA 0 EUR InStock
8.20846.9010 8.20846.0100 8.20846.0106 8.20846.9050 8.20846.9999 8.20846.1000
Naphtalène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Naphtalène
Formule: C₁₀H₈
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79…82 °C
Densité: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00001742
Numéro CAS: 91-20-3
ONU: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06457
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/18/789118.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.03 g/l (25 °C)
Melting Point 79 - 82 °C
Molar Mass 128.17 g/mol
Bulk Density 550 - 600 mg/m3
Boiling Point 218 °C
Vapor Pressure 0.08 hPa (20 °C)
Refractive Index 80 °C
Explosion Limit 0.9 - 5.9 %(V)
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité