1-Bromo-2-méthylnaphtalene 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
154260250 154261000
ACRO154260250EA 82.7 EUR InStock
ACRO154260250 ACRO154261000
1-Bromo-2-méthylnaphtalene 90%, grade Technique
1-Bromo-2-méthylnaphtalene
Formule: C₁₁H₉Br
MW: 221,1 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (760 mmHg)
Densité: 1.418 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003871
Numéro CAS: 2586-62-1
EINECS: 219-966-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6450 to 1.6530 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité