1-Bromo-2-méthylnaphtalene tech. 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L05093.09 L05093.18
L05093.09EA 44.6 EUR InStock
L05093.09 L05093.18
1-Bromo-2-méthylnaphtalene tech. 90%, grade Technique
1-Bromo-2-méthylnaphtalene
Purity: 90% CAS No.: 2586-62-1 Molecular Formula: C11H9Br Formula Weight: 221.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6490 Boiling Point: 295-296° Beilstein Reference: 2042531 MDL No.: MFCD00003871
Formule: C₁₁H₉Br
MW: 221,1 g/mol
Point d'ébullition: 295…296 °C
Densité: 1.428
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003871
Numéro CAS: 2586-62-1
EINECS: 219-966-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité