2-(Bromométhyl)naphtalene 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
162560050 162560250 162561000
ACRO162560050EA 45.6 EUR InStock
ACRO162560050 ACRO162560250 ACRO162561000
2-(Bromométhyl)naphtalene 96%
2-(Bromométhyl)naphtalene
Formule: C₁₁H₉Br
Point d'ébullition: 213 °C (100 mmHg)
Point de fusion: 52…57 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004123
Numéro CAS: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité