2-(Bromométhyl)naphtalene 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24568.06 B24568.14 B24568.22
B24568.06EA 44.6 EUR InStock
B24568.06 B24568.14 B24568.22
2-(Bromométhyl)naphtalene 96%
2-(Bromométhyl)naphtalene
Purity: 96% CAS No.: 939-26-4 Molecular Formula: C11H9Br Formula Weight: 221.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 51-55° Boiling Point: 213°/100mm Beilstein Reference: 636546 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004123
Formule: C₁₁H₉Br
MW: 221,1 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (100 mmHg)
Point de fusion: 51…55 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004123
Numéro CAS: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité