1-(Chlorométhyl)naphtalène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
109450050 109451000 109455000
ACRO109450050EA 30.5 EUR InStock
ACRO109450050 ACRO109451000 ACRO109455000
1-(Chlorométhyl)naphtalène 95%
1-(Chlorométhyl)naphtalène
Formule: C₁₁H₉Cl
MW: 176,65 g/mol
Point d'ébullition: 291 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31…31 °C
Densité: 1.17 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004042
Numéro CAS: 86-52-2
EINECS: 201-678-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6350 to 1.6390 (20°C, 589 nm)
HPLC Remainder 2-chloromethylnaphtalene
Acid value ≤35 mg KOH/g
Peroxide value ≤4 meq O2/kg
UV at 280 nm A: ≤0.1
Residue after ign. (sulfated) ≤0.3 %
Specific optical rotation (after 24 h)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité