2-(Chlorométhyl)naphtalène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H50242.MDEA 104 EUR InStock
H50242.MD H50242.03
2-(Chlorométhyl)naphtalène ≥98%
2-(Chlorométhyl)naphtalène
Formule: C₁₁H₉Cl
MW: 176,65 g/mol
Point de fusion: 47…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046488
Numéro CAS: 2506-41-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité