1-Méthylnaphtalène 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15327.14 A15327.22 A15327.36
A15327.14EA 28.1 EUR InStock
A15327.14 A15327.22 A15327.36
1-Méthylnaphtalène 96%
1-Méthylnaphtalène
Purity: 96% CAS No.: 90-12-0 Molecular Formula: C11H10 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.6150 Melting Point: -22° Boiling Point: 240-243° Beilstein Reference: 506793 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00004034
Formule: C₁₁H₁₀
Point d'ébullition: 240…243 °C
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1.024
Point d'éclair: 82 °C (179 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004034
Numéro CAS: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité