1-Méthylnaphtalène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: α-Méthylnaphtalène
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20809.1000EA 201 EUR InStock
8.20809.1000 8.20809.9010 8.20809.9999 8.20809.0005 8.20809.0250
1-Méthylnaphtalène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Méthylnaphtalène
Formule: C₁₁H₁₀
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 244…245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –33…–32 °C
Densité: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 122 °C
Numéro MDL: MFCD00004034
Numéro CAS: 90-12-0
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.026 g/l (25 °C)
Molar Mass 142.20 g/mol
Boiling Point 244 - 245 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 2 hPa (25 °C)
Flash Point 82 °C
Explosion Limit 0.7 - 6.5 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 529 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité