2-Isopropylnaphtalène 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15153.14EA 488 EUR InStock
A15153.14 A15153.06
2-Isopropylnaphtalène 96%
2-Isopropylnaphtalène
Formule: C₁₃H₁₄
MW: 170,25 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C
Point de fusion: 14 °C
Densité: 0,975
Point d'éclair: 122 °C (252 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014322
Numéro CAS: 2027-17-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité