2-Méthylnaphtalène 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: β-Methylnaphthalene
127170050 127175000 127170025
ACRO127170050EA 28.5 EUR InStock
ACRO127170050 ACRO127175000 ACRO127170025
2-Méthylnaphtalène 96%
2-Méthylnaphtalène
Formule: C₁₁H₁₀
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 241…242 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 32…36 °C
Densité: 1.01 g/cm³
Point d'éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004118
Numéro CAS: 91-57-6
EINECS: 202-078-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 36 °C
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité