2-Méthylnaphtalène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: β-Methylnaphthalene
L02459.22 L02459.36
L02459.22EA 25.2 EUR InStock
L02459.22 L02459.36
2-Méthylnaphtalène ≥97%
2-Méthylnaphtalène
Purity: 97% CAS No.: 91-57-6 Molecular Formula: C11H10 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 97°(206°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 241-243° Beilstein Reference: 906859 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00004118
Formule: C₁₁H₁₀
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 241…243 °C
Point de fusion: 31…35 °C
Densité: 1.001
Point d'éclair: 97 °C (206 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004118
Numéro CAS: 91-57-6
EINECS: 202-078-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité