Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthylnaphtalène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: β-Méthylnaphtalène

EHERC20895200EA 76.3 EUR InStock
EHERC20895200
2-Méthylnaphtalène
2-Méthylnaphtalène


Formule: C₁₁H₁₀
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32…35 °C
Densité: 1,0058 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 97 °C
Numéro MDL: MFCD00004118
Numéro CAS: 91-57-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité