1,2-Diméthylnaphtalène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L09774.03 L09774.MD
L09774.03EA 86.3 EUR InStock
L09774.03 L09774.MD
1,2-Diméthylnaphtalène ≥98%
1,2-Diméthylnaphtalène
Purity: 98% CAS No.: 573-98-8 Molecular Formula: C12H12 Formula Weight: 156.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6160 Odour: Characteristic Boiling Point: 266-267° Beilstein Reference: 2039376 MDL No.: MFCD00004035
Formule: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 266…267 °C
Densité: 1.013
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004035
Numéro CAS: 573-98-8
EINECS: 209-364-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité