1,2-Diméthylnaphtalène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20750000EA 67 EUR InStock
EHERC20750000
1,2-Diméthylnaphtalène
1,2-Diméthylnaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Densité: 1,0219 g/cm³ (16,3 °C)
Numéro MDL: MFCD00004035
Numéro CAS: 573-98-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité