1,3-Diméthylnaphtalène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20755000EA 48.7 EUR InStock
EHERC20755000
1,3-Diméthylnaphtalène
1,3-Diméthylnaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1,0146 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004036
Numéro CAS: 575-41-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité